Learn More
hidrocortisona, ≥ 97%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11354469 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11354469 100 g
11314469 1 g
11324469 5 g
11334469 10 g
11344469 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11354469 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210199680
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
CAS 50-23-7
Fórmula molecular C21H30O5
Peso molecular (g/mol) 362.466
Número MDL MFCD00011654
Clave InChI JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Sinónimo hydrocortisone, cortisol, acticort, cetacort, cortef, 17-hydroxycorticosterone, hydrocortisyl, hydrasson, cobadex, cortril
PubChem CID 5754
ChEBI CHEBI:17650
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ona
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC3C2C(CC4(C3CCC4(C(=O)CO)O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥ 97%
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 362.5
Forma física Polvo cristalino