Learn More
Hidrocortisona 3-(O-Carboximetil)oxima (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30393240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30393240 100 mg -
30395600 50 mg 50 miligramos
30408218 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH716568100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 43188-86-9
Fórmula molecular C23 H33 N O7
Peso molecular (g/mol) 435.511
Sinónimo 2-[[[(11beta)-11,17,21-Trihydroxy-20-oxopregn-4-en-3-ylidene]amino]oxy]acetic Acid, Cortisol 3-(O-Carboxymethyl)oxime, Cortisol 3-(Carboxymethyloxime), [[[(11beta)-11,17,21-Trihydroxy-20-oxopregn-4-en-3-ylidene]amino]oxy]acetic Acid
Nombre IUPAC 2-[(E)-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-ilideno]amino]ácido oxiacético
SMILES C[C@]12CC\C(=N/OCC(=O)O)\C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 3-(O-Carboxymethyl)oxime
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H33NO7/c1-21-7-5-14(24-31-12-19(28)29)9-13(21)3-4-15-16-6-8-23(30,18(27)11-25)22(16,2)10-17(26)20(15)21/h9,15-17,20,25-26,30H,3-8,10-12H2,1-2H3,(H,28,29)/b24-14+/t15-,16-,17-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.226