Learn More
Ácido hidrocortisona 21-carboxílico, TRC
Código de producto. 30403868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30403868 100 mg -
30402508 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714700100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57172-48-2
Fórmula molecular C21H28O6
Peso molecular (g/mol) 376.44
Sinónimo (11beta)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxo-pregn-4-en-21-oic Acid
Nombre IUPAC 2-[(8S,9S,10R,11R,13S,14R,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-17-il]-2-ácido oxoacético
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@H]4CC[C@](O)(C(=O)C(=O)O)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 21-Carboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O6/c1-19-7-5-12(22)9-11(19)3-4-13-14-6-8-21(27,17(24)18(25)26)20(14,2)10-15(23)16(13)19/h9,13-16,23,27H,3-8,10H2,1-2H3,(H,25,26)/t13-,14+,15+,16+,19-,20-,21-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.1886