Learn More
Hidrocortisona 21-butirato, TRC
Código de producto. 30132446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132446 50 mg 50 miligramos
30136555 100 mg 100 miligramos
17903725 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71462550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6677-99-2
Fórmula molecular C25 H36 O6
Peso molecular (g/mol) 432.55
Sinónimo Hydrocortisone 21-butyrate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-(1-oxobutoxy)-pregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 21-butyrate, Butyric acid, 21-ester with cortisol
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] butanoato
SMILES CCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 21-Butyrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(29)31-14-20(28)25(30)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-23(15,2)22(17)19(27)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,27,30H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.2512
Porcentaje de pureza >95%