Learn More
Hidrocortisona 21-butirato, Mikromol™
Descripción
Hidrocortisona 21-butirato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone 21-Butyrate |
| CAS | 6677-99-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Hydrocortisone 21-Butyrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C25 H36 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Hydrocortisone 21-butyrate, Cortisol 21-butyrate, Butyric acid, 21-ester with cortisol, (11beta)-11,17-Dihydroxy-21-(1-oxobutoxy)-pregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H36O6/c1-4-5-21(29)31-14-20(28)25(30)11-9-18-17-7-6-15-12-16(26)8-10-23(15,2)22(17)19(27)13-24(18,25)3/h12,17-19,22,27,30H,4-11,13-14H2,1-3H3/t17-,18-,19-,22+,23-,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| Nombre IUPAC | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11,17-dihidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]-2-oxoetilo] butanoato |
| Mostrar más |