Learn More
Hidrocortisona 21-Aldehído Hidratado, TRC
Código de producto. 30011744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011744 50 mg 50 miligramos
30007365 25 mg 25 miligramos
30006181 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011744 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71458050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 906337-64-2
Fórmula molecular C21H30O6
Peso molecular (g/mol) 378.46
Sinónimo (11β)-11,17-Dihydroxy-3,20-dioxopregn-4-en-21-al, 11β,17-Dihydroxy-3,20- dioxopregn-4-en-21-al Hydrate, 11β,17-Dihydroxy-4-pregnene-3,20,21-trione Hydrate, 21-Dehydrocortisol, 21-Dehydrocortisol, Cortisol-21-aldehyde, Dehydrocortisol, NSC 15472, Hydrocortisone EP Impurity G
SMILES C[C@@]1([C@@]2(O)C(C([H])=O)=O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@]([C@]3(CC4)C)([H])[C@@H](O)C1>>C[C@@]5([C@@]6(O)C(C(O)O)=O)[C@](CC6)([H])[C@@](CCC7=CC8=O)([H])[C@]([C@]7(CC8)C)([H])[C@@H](O)C5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 21-Aldehyde Hydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5.H2O/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19;/h9,11,14-16,18,24,26H,3-8,10H2,1-2H3;1H2/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-;/m0./s1
Porcentaje de pureza >95%