Learn More
MP Biomedicals™ Hidrocortisona-21-Acetato, MP Biomedicals™
Código de producto. 11425975 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
11425975 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11425975 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0210199525
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Inhibe la mayoría de las respuestas inflamatorias e inmunitarias de origen alérgico, bacteriano, traumático o anafiláctico. Hidrocortisona-21-Acetato, MP Biomedicals es un fármaco inmunodepresor que actúa inhibiendo y disminuyendo la migración de leucocitos y fagocitos
  • Clasificado como corticosteroide (por ejemplo, betametasona, dexametasona, fluorometolona, acetato de hidrocortisona, lotedernol etabonato, prednisolona, rimexolona, triamcinolona)
  • A veces se combinan con un antibiótico (por ejemplo, betametasona combinada con neomicina o sulfacetamida, dexametasona combinada con neomicina o polimixina B)
  • Las funciones primarias son aumentar el azúcar en la sangre a través de la gluconeogénesis y. para suprimir las respuestas inflamatorias e inmunitarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente; desecar. Proteja el producto de la luz.
Formulario Polvo
Cantidad 25 g
Estado normativo RUO
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrocortisone-21-acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrocortisone-21-acetate