Learn More
17-propionato de hidrocortisona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone 17-Propionate |
| CAS | 65980-97-4 |
| Fórmula molecular | C24H34O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (11β)-11,21-Dihydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, 11β,21-Dihydroxy-17α-(propionyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H34O6/c1-4-20(29)30-24(19(28)13-25)10-8-17-16-6-5-14-11-15(26)7-9-22(14,2)21(16)18(27)12-23(17,24)3/h11,16-18,21,25,27H,4-10,12-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,21+,22-,23-,24-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 418.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 418.2355 |