Learn More
Hidrocortisona 17-propionato 21-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone 17-Propionate 21-Acetate |
| CAS | 74050-20-7 |
| Fórmula molecular | C26 H36 O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-17-(1-oxopropoxy)-, (11β)-, (11β)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 17-propionate 21-acetate, Hydrocortisone 17-propionate 21-acetate, Hydrocortisone aceponate, Retef, Hydrocortisone 17-Propionate 21-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36O7/c1-5-22(31)33-26(21(30)14-32-15(2)27)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,3)23(18)20(29)13-25(19,26)4/h12,18-20,23,29H,5-11,13-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetiloxiacetil)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 460.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.2461 |