Learn More
Hidrocortisona 17-propionato 21-acetato, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Hydrocortisone 17-Propionate 21-Acetate |
| CAS | 74050-20-7 |
| Fórmula molecular | C26 H36 O7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-17-(1-oxopropoxy)-, (11β)-, (11β)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 17-propionate 21-acetate, Hydrocortisone 17-propionate 21-acetate, Hydrocortisone aceponate, Retef, Hydrocortisone 17-Propionate 21-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H36O7/c1-5-22(31)33-26(21(30)14-32-15(2)27)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,3)23(18)20(29)13-25(19,26)4/h12,18-20,23,29H,5-11,13-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetiloxiacetil)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 460.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 460.2461 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?