Learn More
Hidrocortisona 17-propionato 21-acetato 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30320385 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320385 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14224040AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 17-Propionate 21-Acetate
CAS 74050-20-7
Nombres de analitos o componentes Hydrocortisone 17-Propionate 21-Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H36 O7
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-17-(1-oxopropoxy)-, (11β)-, (11β)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-17-(1-oxopropoxy)pregn-4-ene-3,20-dione, Cortisol 17-propionate 21-acetate, Hydrocortisone 17-propionate 21-acetate, Hydrocortisone aceponate, Retef
Fórmula InChI InChI=1S/C26H36O7/c1-5-22(31)33-26(21(30)14-32-15(2)27)11-9-19-18-7-6-16-12-17(28)8-10-24(16,3)23(18)20(29)13-25(19,26)4/h12,18-20,23,29H,5-11,13-14H2,1-4H3/t18-,19-,20-,23+,24-,25-,26-/m0/s1
SMILES CCC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C
Nombre IUPAC [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-(2-acetiloxiacetil)-11-hidroxi-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] propanoato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 460.56
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.2461 g/mol