Learn More
Hidrocortisona-17-hemisuccinato, TRC
Código de producto. 30010804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010804 25 mg 25 miligramos
30012240 5 mg 5 miligramos
30007575 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71657025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 220489-73-6
Fórmula molecular C25H34O8
Peso molecular (g/mol) 462.53
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(3-carboxy-1-oxopropoxy)-11,21-dihydroxy-, (11β)- (9CI), Cortisol 17-hemisuccinate, Hydrocortisone 17-hemisuccinate
Nombre IUPAC 4-[[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetilo)-10,13-dimetil-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-fenotrina-17-il]oxi]-4-oxo-ácido butanoico
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](OC(=O)CCC(=O)O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone-17-Succinate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O8/c1-23-9-7-15(27)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(19(29)13-26,33-21(32)6-5-20(30)31)24(17,2)12-18(28)22(16)23/h11,16-18,22,26,28H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,30,31)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.2254