Learn More
Hidrocortisona 17-Acetato, TRC
Código de producto. 30136213
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136213 500 mg 500 miligramos
30040495 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136213 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714695500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16463-74-4
Fórmula molecular C23 H32 O6
Peso molecular (g/mol) 404.5
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-11,21-dihydroxy-, (11β)-, Cortisol, 17-acetate (7CI,8CI), (11β)-17-(Acetyloxy)-11,21-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Hydrocortisone 17-acetate
Nombre IUPAC [(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il] acetato
SMILES CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 17-Acetate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h10,16-18,20,24,27H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 404.2199
Porcentaje de pureza >95%