Learn More
Hidrocortisona 17,21-Ortobutirato de Metilo, TRC
Código de producto. 30391655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30391655 100 mg 100 miligramos
30408617 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714655100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13609-63-7
Fórmula molecular C26H38O6
Peso molecular (g/mol) 446.58
Sinónimo Cortisol Cyclic 17,21-(Methyl Orthobutyrate), Orthobutyric Acid Methyl Ester Cyclic 17,21-Ester with Cortisol
Nombre IUPAC (4R,8'S,9'S,10'R,11'S,13'S,14'S)-11'-hidroxi-2-metaxi-10', 13'-dimetil-2-propilspiro[1,3-dioxano-4,17'-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fentranteno]-3',5-dione
SMILES CCCC1(OC)OCC(=O)[C@]2(CC[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)CC[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 17,21-Methyl Orthobutyrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H38O6/c1-5-10-26(30-4)31-15-21(29)25(32-26)12-9-19-18-7-6-16-13-17(27)8-11-23(16,2)22(18)20(28)14-24(19,25)3/h13,18-20,22,28H,5-12,14-15H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-,26?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2668