Learn More
Hidrocortisona 11,21-Diacetato, TRC
Código de producto. 30135668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135668 250 mg 250 miligramos
30133417 500 mg 500 miligramos
30005174 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714618250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81968-66-3
Fórmula molecular C25 H34 O7
Peso molecular (g/mol) 446.53
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-bis(acetyloxy)-17-hydroxy-, (11β)- (9CI), Cortisol, 11,21-diacetate (6CI,7CI), 17-Hydroxy-3,20-dioxopregn-4-ene-11β,21-diyl diacetate, Hydrocortisone 11,21-diacetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-11-acetiloxi-17-hidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxoetilo] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@H](C[C@]12C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocortisone 11,21-Diacetate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H34O7/c1-14(26)31-13-21(29)25(30)10-8-19-18-6-5-16-11-17(28)7-9-23(16,3)22(18)20(32-15(2)27)12-24(19,25)4/h11,18-20,22,30H,5-10,12-13H2,1-4H3/t18-,19-,20-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.2305