Learn More
N-óxido de hidrocodona, Mikromol™
Código de producto. 30049628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049628 25 mg 25 miligramos
17933226 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30049628 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1113.170025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de hidrocodona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocodone N-Oxide
CAS 909265-05-0
Nombres de analitos o componentes Hydrocodone N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H21 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (5α)-4,5-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-morphinan-6-one 17-Oxide, Hydrocodone N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21NO4/c1-19(21)8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)23-16-14(22-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-,19?/m0/s1
SMILES COc1ccc2C[C@@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CC[N+]3(C)[O-]
Nombre IUPAC (4R,4aR,7aR,12bS)-9-metoxi-3-metil-3-óxido-1,2,4,4a,5,6,7a,13-octahidro-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-3-io-7-ona
Peso molecular (g/mol) 315.36
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1471 g/mol