Learn More
Cloruro de hidrocinamoilo, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626722 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626722 100 g Frasco de vidrio 100 g
10521961 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10626722 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 134381000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-45-4 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-45-4
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00000748
Clave InChI MFEILWXBDBCWKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylpropionyl chloride, hydrocinnamoyl chloride, benzenepropanoyl chloride, dihydrocinnamoyl chloride, hydrocinnamyl chloride, propionyl chloride, 3-phenyl, hydrocinnamoylchloride, beta-phenylpropionyl chloride, 3-phenylpropionic acid chloride, beta-phenylpropanoyl chloride
PubChem CID 64801
Nombre IUPAC cloruro de 3-fenilpropanoilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamoyl chloride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -6°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1370g/mL
Punto de ebullición 107°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 108°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5(CH2)2COCl
Índice de refracción 1.5260 to 1.528
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 511
Gravedad específica 1.137
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrocinnamoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.