Learn More
Hidrocinamonitrilo, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10429310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10429310 10 g Frasco de vidrio 10 g
1 options
Código de producto. 10429310
Marca: Thermo Scientific Acros 173990100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamonitrile
Nombre de nota 99+%
CAS 645-59-0
Punto de fusión -2°C to 1°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 261°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9N
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CN
Índice de refracción 1.5210 to 1.523
Número MDL MFCD00001961
Cantidad 10 g
Beilstein 09, 512
Gravedad específica 1
Sinónimo 3-phenylpropionitrile, benzenepropanenitrile, hydrocinnamonitrile, 2-phenylethyl cyanide, benzenepropionitrile, 2-cyanoethyl benzene, 3-phenylpropiononitrile, phenylpropionitrile, phenethyl cyanide, hydrocinnamique nitrile
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl ether,slightly in chloroform
Clave InChI ACRWYXSKEHUQDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC#N
Nombre IUPAC 3-fenilpropanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 131.18
PubChem CID 12581
ChEBI CHEBI:85426
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrocinnamonitrile
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.