Learn More
Ácido hidrocinámico-alfa,alfa-d2, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Phenylpropanoic-2,2-D2 Acid |
| CAS | 19136-97-1 |
| Fórmula molecular | C9 D2 H8 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzenepropanoic-α,α-d2 acid, Hydrocinnamic-α,α-d2 acid (8 CI), 3-Phenylpropanoic acid-d2, 3-Phenylpropanoic-2,2-d2 acid, 3-Phenylpropanoic-2,2-D2 acid, β-Phenylpropionic-d2 acid, β-Phenylpropionic-α-d2 acid, Hydrocinnamic-d2 acid, Hydrocinnamic acid-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5 H,6-7H2,(H,10,11)/i7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(Cc1ccccc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-3-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 152.187 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.081 g/mol |
| Mostrar más |