Learn More
Ácido hidrocinámico, TRC
Código de producto. 30405194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405194 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30405194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7145951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamic Acid
CAS 501-52-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H10 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, β-Phenylpropanoic acid, β-Phenylpropionic acid, ω-Phenylpropanoic acid, Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681
Porcentaje de pureza >95