Learn More
Éster de ácido hidrocinámico N-hidroxisuccinimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrocinnamic Acid N-Hydroxysuccinimide Ester |
| CAS | 109318-10-7 |
| Fórmula molecular | C13 H13 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13NO4/c15-11-7-8-12(16)14(11)18-13(17)9-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2 |
| SMILES | O=C(CCc1ccccc1)ON2C(=O)CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (2,5-dioxopirrolidina-1-il) 3-fenilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 247.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 247.0845 |