Learn More
Hydrocinnamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16492718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492718 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16492718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY1088
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Hydrocinnamic acid is the major rhizospheric compound with known growth regulatory activities.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamic acid
CAS 501-52-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Phenylpropionic acid 3-Phenylpropanoic acid 3-Phenyl-n-propionic acid
Información de solubilidad H2O : 5 mg/mL (33.30 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.17
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism