Learn More
Ácido hidrocinámico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10103500 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10103500 100 g Frasco de vidrio 100 g
10193490 5 g Frasco de vidrio 5 g
10503521 500 g Frasco de vidrio 500 g
3 options
Código de producto. 10103500
Marca: Thermo Scientific Acros 159101000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 501-52-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-52-0
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00002771
Clave InChI XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrocinnamic acid, 3-phenylpropionic acid, benzylacetic acid, benzenepropanoic acid, dihydrocinnamic acid, benzenepropionic acid, phenylpropanoic acid, 3-phenyl-propionic acid, phenylpropanoate, beta-phenylpropionic acid
PubChem CID 107
ChEBI CHEBI:28631
Nombre IUPAC ácido 3-fenilpropanoico
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamic acid
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 47.0°C to 50.0°C
Densidad 1.0700g/mL
Punto de ebullición 279.0°C to 281.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 508
Índice Merck 15, 4822
Gravedad específica 1.07
Información de solubilidad Solubility in water: 0.5% in water; more soluble in hot water. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,petroleum ether and carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido