Learn More
Ácido hidrocinámico (ácido 3-fenilpropanoico), Mikromol™
Código de producto. 17903326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17903326 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17903326 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0010.20
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido hidrocinámico (ácido 3-fenilpropanoico)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrocinnamic Acid
CAS 501-52-0
Nombres de analitos o componentes Hydrocinnamic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Benzenepropanoic Acid, Hydrocinnamic acid (8CI), 3-Phenyl-n-propionic acid, 3-Phenylpropanoic acid, 3-Phenylpropionic acid, Benzenepropionic acid, Benzylacetic acid, Dihydrocinnamic acid, NSC 9272, Ω-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropanoic acid, beta-Phenylpropionic acid, omega-Phenylpropanoic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1
Nombre IUPAC ácido 3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 150.17
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 150,0681 g/mol