Learn More
Hydrochlorothiazide, MedChemExpress
Código de producto. 16458438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458438 10 g 10 g
16440848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0252
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Hydrochlorothiazide (HCTZ), an orally active diuretic drug of the thiazide class, inhibits transforming TGF-β/Smad signaling pathway. Hydrochlorothiazide has direct vascular relaxant effects via opening of the calcium-activated potassium (KCA) channel. Hydrochlorothiazide improves cardiac function, reduces fibrosis and has antihypertensive effect.
Hydrochlorothiazide (HCTZ), an orally active diuretic drug of the thiazide class, inhibits transforming TGF-β/Smad signaling pathway. Hydrochlorothiazide has direct vascular relaxant effects via opening of the calcium-activated potassium (KCA) channel. Hydrochlorothiazide improves cardiac function, reduces fibrosis and has antihypertensive effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochlorothiazide
CAS 58-93-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H8ClN3O4S2
Cantidad 10 g
Sinónimo HCTZ
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (167.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NCNS2(=O)=O)(N)=O
Peso molecular (g/mol) 297.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.74
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism