Learn More
Hidroclorotiazida, LoGiCal
Código de producto. 30463205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463205 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463205 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0011.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochlorothiazide
CAS 58-93-5
Nombres de analitos o componentes Hydrochlorothiazide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H8 Cl N3 O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydrochlorothiazide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 3,4-Dihydrochlorothiazide, 6-Chloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 6-Chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydrobenzo-1,2,4-thiadiazine-1,1-dioxide, Acuretic, Apo-Hydro, Apresazide, Aquarius, Aquazide, Aquazide H, Caplaril, Carozide, Chlorosulthiadil, Chlorsulthiadil, Clothia, Dichlothiazide, Dichlotiazid, Dichlotride, Dichlozid, Diclotride, Didralin, Dihydrochlorothiazide, Dihydrochlorothiazidum, Dihydrochlorurit, Dihydrochlorurite, Disalunil, Disothiazide, Diuret-P, Diurex, Diurizid, Drenol, Esidrex, Esidrix, HCT, HCTZ, HCZ, HH 25/25, HH 50/50, Hidrenox, Hidril, Hidrochlortiazid, Hidrosaluretil, Hidrotiazida, Hydrex, Hydrex-semi, Hydril, Hydro Par, Hydro-Aquil, Hydro-Diuril, Hydro-T, Hydrochlorothiazid, Hydrochlorthiazide, Hydrochlorzide, Hydrocot, Hydrodiuretic, Hydrosaluric, Hydrozide, Hypothiazid, Hypothiazide, Hypothiazide (C7H8ClN3O4S2), Idrodiuvis, Idrotiazide, Lopressor HCT, Lotensin HCT, Manschitt, Maschitt, Megadiuril, Microzide, NSC 53477, Natrimax, Nefrix, Nefrol, Neoflumen, Newtolide, Oretic, Pantemon, Servithiazid, Su 5879, Tandiur, Thiuretic, Timolide, Unipres, Urirex, Vaseretic, Vetidrex, Ziac, Zide, SKF-8476
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)cc1Cl
Nombre IUPAC 6-cloro-1,1-dioxo-3,4-dihidro-2H-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 297.74
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296,9645 g/mol