Learn More
Hidroclorotiazida-d2, TRC
Código de producto. 30404616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404616 10 mg 10 miligramos
30398632 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH71456110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochlorothiazide-d2
CAS 1219798-89-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 2H2 H6 Cl N3 O4 S2
Cantidad 10 mg
Sinónimo Hydrochlorothiazide D2 (3,3-D2), Hydrochlorothiazide D2 (3,3 D2)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)/i3D2
SMILES [2H]C1([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 6-cloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 299.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.977
Porcentaje de pureza >95