Learn More
Hidroclorotiazida-d2, TRC
Código de producto. 30405937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30405937 100 mg 100 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30405937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH714561100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochlorothiazide-d2
CAS 1219798-89-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 2H2 H6 Cl N3 O4 S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Hydrochlorothiazide D2 (3,3-D2), Hydrochlorothiazide D2 (3,3 D2)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)/i3D2
SMILES [2H]C1([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 6-cloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 299.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.977
Porcentaje de pureza >95