Learn More
Hidroclorotiazida D2 (3,3-D2), Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochlorothiazide-d2 |
| CAS | 1219798-89-6 |
| Fórmula molecular | C7 2H2 H6 Cl N3 O4 S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Hydrochlorothiazide D2 (3,3 D2) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)/i3D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 6-cloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 299.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 298.977 g/mol |