Learn More
Hidroclorotiazida-3,3-d2, CDN
Código de producto. 30320375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30320375 0.01 g 0.01 g
30319566 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320375 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND64880.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochlorothiazide-d2
CAS 1219798-89-6
Fórmula molecular C7 2H2 H6 Cl N3 O4 S2
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Hydrochlorothiazide D2 (3,3 D2)
Fórmula InChI InChI=1 S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11 H,3H2,(H2,9,12,13)/i3D2
SMILES [2 H]C1([2 H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 6-cloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 299.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.977 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity