Learn More
Hidroclorotiazida-13C,d2, TRC
Código de producto. 30401227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30401227 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7145622.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochlorothiazide-13C,d2
CAS 1190006-03-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular 13C C6 2H2 H6 Cl N3 O4 S2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo INDEX NAME NOT YET ASSIGNED, Hydrochlorothiazide 13C D2 (3-13C, 3,3-D2)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8ClN3O4S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)16(9,12)13)17(14,15)11-3-10-5/h1-2,10-11H,3H2,(H2,9,12,13)/i3+1D2
SMILES [2H][13C]1([2H])Nc2cc(Cl)c(cc2S(=O)(=O)N1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 6-cloro-3,3-dideuterio-1,1-dioxo-2,4-dihidro-1λ ^{6},2,4-benzotiadiazina-7-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 300.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.9804
Porcentaje de pureza >95