Learn More
Solución de metanol hidrocloruro (HCl 1,25 M), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloride Methanol |
| CAS | 132228-87-6 |
| Fórmula molecular | CH4O . HCl |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Hydrochloric Acid, mixture with Methanol, Hydrochloric Acid in Methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/ClH/h1H |
| SMILES | Cl.CO |
| Peso molecular (g/mol) | 36.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 68.0029 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1.25 M |