Learn More
Ácido clorhídrico, TraceSELECT™ Solstice
Código de producto. 15667300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15667300 500mL. 500 ml
1 options
Código de producto. 15667300 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 84415500ML
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, fumante, ≥ 37 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para fundición y digestión húmeda en análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de la muestra para el análisis de trazas requiere reactivos de la máxima pureza; nuestros TraceSELECT productos Ultra para análisis ultra-traza a niveles ppb e incluso ppt se producen mediante destilación subherviente
  • Los ácidos, bases y sales de la TraceSELECT serie se han desarrollado para la preparación y análisis de muestras en el rango de trazas PPB (μG/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Color Amarillo
CAS 7647-01-0
Densidad 1,18 g/ml a 20 °C, 1,2 g/ml a 25 °C
Presión de vapor 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37,7 °C)
Cantidad 500mL.
Fórmula molecular ClH
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN UN1789
Beilstein 1098214
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,46g/mol
Porcentaje de pureza ≥37% (T)
Grado TraceSELECT
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.