Learn More
Ácido clorhídrico, TraceSELECT™, 30,0 a 32,0 %, Solstice
Código de producto. 15620880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
1 l
2,5 l
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkode Cantidad Envase Förpackningsstorlek
15620880 1 l Frasco de plástico 1 litro
15610880 100 ml Frasco de plástico 100 ml
15640880 500mL. Frasco de plástico 500 ml
15630880 2,5 l Frasco de plástico 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15620880 missing translation for 'mfr' Honeywell-Fluka missing translation for 'supplierNo' 082561L
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Se alle kampagner
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
TraceSELECT™, para el análisis de trazas, ≥ 30 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para fundición y digestión húmeda en análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de la muestra para el análisis de trazas requiere reactivos de la máxima pureza; nuestros TraceSELECT productos Ultra para análisis ultra-traza a niveles ppb e incluso ppt se producen mediante destilación subherviente
  • Los ácidos, bases y sales de la TraceSELECT serie se han desarrollado para la preparación y análisis de muestras en el rango de trazas PPB (μG/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Color Incoloro
Punto de fusión -35 °C
Punto de ebullición de 42 °C
Densidad 1,15 g/ml a 20 °C, 1,2 g/ml a 25 °C
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37.7 °C)
Cantidad 1 l
Forma física Líquido
Número UN UN1789
Beilstein 1098214
Información de solubilidad Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,46g/mol
Porcentaje de pureza 30,0 a 32,0 %
Grado TraceSELECT
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hydrochloric acid
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Sikkerhedssætning
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.