Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrica, 6 M de HCl (6N), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15606880 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15606880 1 l Frasco de polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 15606880 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 720331L
Solicitar formato a granel o personalizado
Volumétrico, 6 M de HCI (6N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución de ácido clorhídrico
pH >0.1 (a 20 °C)
Color Incoloro
Nombre de nota Volumétrico, 6 M de HCl (6 N)
CAS 7647-01-0
Densidad ∽1.072 g/cm3 a 20 °C
Olor Fuerte
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN UN1789
Sinónimo ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, ácido muriático, ácido clohídrico, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico anhidro, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid