Learn More
Hydrochloric Acid Solution, Volumetric, 4M HCl in H2O (4N), Solstice
Código de producto. 15606870 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15606870 1 L Poly bottle 1 litro
1 options
Código de producto. 15606870 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 719261L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
pH >0.1 (at 20°C)
Color Colorless
Nombre de nota Volumetric, 4M HCl in H2O (4N)
CAS 7647-01-0
Densidad ∽1.072g/cu.cm at 20°C
Olor Stinging
Envase Poly bottle
Presión de vapor 190mmHg (25°C)
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Número UN UN1789
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Completely miscible in water
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol