Learn More
Hydrochloric Acid Solution, Volumetric, 2.0M HCl (2.0N), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15666130 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2 L
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
2 litros
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15666130 500 mL Poly bottle 500 ml
15656130 2 L Poly bottle 2 litros
2 options
Código de producto. 15666130
Marca: Honeywell-Fluka 653799500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Volumétrico, 2,0 M de HCI (2,0N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
Color Colorless
Nombre de nota Volumetric, 2.0;M HCl (2.0N)
Densidad 1.04 g/cm3
Envase Poly bottle
Presión de vapor 190mmHg (25°C)
Cantidad 500 mL
Forma física Líquido
Número UN UN1789
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol