Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrica, 1 M de HCl (1N), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15676840 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15676840 1 L Frasco de polietileno 1 litro
1 options
Código de producto. 15676840 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 717631L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Volumétrico, 1 M de HCI (1N)
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
pH ∼1.0
Color Incolora
Nombre de nota Volumetric, 1M HCl (1N)
CAS 7647-01-0
Punto de fusión <0°C
Punto de ebullición >100°C (1013hPa)
Densidad ∽1.010g/cu.cm at 20°C
Olor Odorless
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 190mmHg (25°C)
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClH
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324
Número UN UN1789
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Información de solubilidad Completely miscible in water
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-]
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid