Learn More
Solución de ácido clorhídrico 5 M (5 N), solución estándar lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 11478333 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
5L.
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
5 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478333 5L. 5 LT
10605882 1 l 1 LT
10615882 2,5 l 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478333 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/4310/21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.76€
    109.00€ / 5 litros
    Ahorro 13.76€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7647-01-0 | Fórmula molecular: ClH | Peso molecular: 36,46 g/mol
Solución de ácido clorhídrico 5M (5N), solución estándar lista para usar para análisis volumétricos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
pH lt; 1
Color De incoloro a amarillo
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 5L.
Forma física Líquido
Nombre IUPAC clorano
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution 5M (5N)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid