Learn More
Solución de ácido clorhídrico 2M (2N), NIST Solución estándar, lista para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10020210 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
10L.
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico HDPE
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10020210 2,5 l Frasco de plástico HDPE 2.50 litro
10214440 1 l Frasco de plástico HDPE 1 LT
11458962 10L. Bolsa en caja 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10020210 Supplier Fisher Chemical Supplier No. J/4315/17
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Specifications
Color Incoloro
Punto de ebullición de 100 °C
Envase Frasco de plástico HDPE
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,46g/mol
compliance-icons
Product Identifier
  • Hydrochloric acid, 2M, (2N)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Precautionary Statement
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid