Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N), Solstice
Código de producto. 15654940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
5L.
10 L
10L.
20 L
30L.
4 x 5 l
6 x 1 l
Envase:
Balde de plástico
Frasco de plástico
RECIPIENTE VOLPAC™
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
20 litros
30 litros
5 litros
paquete de 4
paquete de 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15654940 1 l Frasco de plástico 1 litro
15604950 5L. RECIPIENTE VOLPAC™ 5 litros
15694940 5L. Frasco de plástico 5 litros
15614950 6 x 1 l Frasco de plástico paquete de 6
15644940 10L. RECIPIENTE VOLPAC™ 10 litros
15634940 10 L - 10 litros
15684940 4 x 5 l Frasco de plástico paquete de 4
15664940 20 L - 20 litros
15674940 30L. Balde de plástico 30 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15654940 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 353281L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Volumétrico, react. farmacopea Europea, 1 M de HCl (1N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, ácido muriático, ácido clohídrico, alcoholes de sal, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico anhidro, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución de ácido clorhídrico
Concentración 1 M
Envase Frasco de plástico
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 l
Número UN UN1789
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,46g/mol
Grado Not Available
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid