Learn More
Solución de ácido clorhídrico, volumétrico, react. farmacopea Europea, 1 M de HCI (1N), Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric acid solution |
| Nombre de nota | Volumetric, Reag. Ph. Eur., 1 M HCl (1N) |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Concentración | 1 M de HCl (1N) |
| % máx. CAS | 96.5000%, 3.5000% |
| Densidad | 1,010 g/cm3 |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 6 x 1 l |
| Fórmula lineal | HCl |
| Número UN | UN1789 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid solution
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid