Learn More
Solución de ácido clorhídrico 1 M (1N), solución estándar NIST, lista para su uso, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical ProductosDescripción
Solución de ácido clorhídrico 1M (1N), NIST solución estándar, lista para usar, para análisis volumétrico
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Envase | Recipiente de plástico |
| Cantidad | 5L |
| Forma física | Líquido |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 36,46g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid, 1M, (1N)
- Atención
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
- P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid