Learn More
Solución de ácido clorhídrico 1 M (1 N), concentrado estándar NIST, para análisis volumétrico, Fisher Chemical™
Código de producto. 10528050 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6AMP.
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
6 AMP
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10528050 6AMP. Ampolla 6 AMP
1 options
Código de producto. 10528050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/4320C/90
Solicitar formato a granel o personalizado
ClH, número de CAS-7647-01-0, chloorwaterstof, ácido clorhídrico anhidro, cloruro de hidrógeno hcl, ácido clorhídrico, ácido muriático, alcoholes de sal, chlorwasserstoff, ácido clorhídrico, acide chlorhydrique, cloruro de hidrógeno, 6AMP, 57 °C, CHEBI:17883, incoloro, 36,45 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 1
Color Incolora
CAS 7647-01-0
Punto de fusión de -35 °C
Punto de ebullición de 57 °C
Envase Ampolla
Presión de vapor 125 mbar a 20 °C
Cantidad 6AMP.
Fórmula molecular ClH
Viscosidad 1,9 mPaS a 15 °C
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl
Nombre IUPAC clorano
Peso molecular (g/mol) 36.46
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.45g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid, 1M, (1N) concentrated solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid