Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 0,2 M, Chem Lab™
Código de producto. 11913123
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5L.
Envase:
2Cada una
946 ml
Tamaño de la unidad:
5 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11913123 5L. 946 ml 5 litros
11903123 5L. 2Cada una 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11913123 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL05.0309.5500
Especificaciones
Aspecto Líquido
pH <1
Apariencia de la disolución Líquido
Color Incoloro
Composición 7,292 g de HCl/l de H2O
Concentración 7,292 g de HCl/l de H2O = 0,2 N (±0,0004/20 °C)
Densidad 1.01g/mL
Olor Inodoro
Envase 946 ml
Cantidad 5L.
Forma física Líquido
Información de solubilidad Soluble en agua
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 0.2 mol/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid