Learn More
Solución de ácido clorhídrico 0,25mol/L, Fisher Chemical™
Código de producto. 12910934 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12910934 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12910934 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 224 1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric Acid
Envase Frasco
CAS 7647-10-1
Fórmula molecular Cl2Pd
Concentración 0.25 M
Número MDL MFCD00003558
Clave InChI PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pd++]
Nombre IUPAC dicloropaladio
Peso molecular (g/mol) 177.32
PubChem CID 24290
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:53434
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid 2M Volumetric solution
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid