Learn More
Solución de ácido clorhídrico, 0,01M, Solstice
Código de producto. 15694950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15694950 1 l 1 litro
15604960 2,5 l 2.50 litro
15624960 6 x 1 l paquete de 6
15614960 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15694950 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 353341L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.00€
    93.48€ / 1 litros
    Ahorro 22.52€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Volumétrico, 0,01 M de HCI (0,01 N)
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid solution
Concentración 0.01M.
Presión de vapor 190 mmHg (25 °C)
Cantidad 1 l
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36,46g/mol