Learn More
Ácido clorhídrico, Puriss. P.a., reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, fumante, ≥37 %, APHA: ≤10, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka ProductosDescripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hydrochloric Acid |
| Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
| Densidad | 1,2 g/ml a 25 °C |
| Envase | Frasco de plástico |
| Residuo después del encendido | ≤ 0,0005 % (como SO4) |
| Presión de vapor | 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37.7 °C) |
| Cantidad | 4 x 2,5 l |
| Número UN | 1789 |
| Beilstein | 1098214 |
| Nombre IUPAC | cloruro de hidrógeno |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hydrochloric acid
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.