Learn More
Ácido clorhídrico, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., furioso, ≥37%, APHA: ≤10, Solstice
Código de producto. 15673100 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
2,5 l
2.5 l
30kg
4 x 2,5 l
4 x 2.5L
6 x 1 l
235 kg
72 x 2.5 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
235 Kg
30 Kg
paquete de 4
paquete de 6
paquete de 72
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15673100 30kg Bidón de metal 30 Kg
15633100 1 l Frasco de vidrio 1 litro
15623100 1 l Frasco de plástico 1 litro
15653100 2,5 l Frasco de vidrio 2.50 litro
15643100 2.5 l Frasco de plástico 2.50 litro
15623110 6 x 1 l Frasco de vidrio paquete de 6
15603110 6 x 1 l Frasco de plástico paquete de 6
15693100 4 x 2.5L Frasco de vidrio paquete de 4
15683100 4 x 2,5 l Frasco de plástico paquete de 4
15633110 72 x 2.5 L - paquete de 72
15663100 235 kg - 235 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15673100 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 3072130KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, Reag. Ph. Eur., echando humo, ≥ 37%, APHA: ≤ 10
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-01-0 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClH
Peso molecular (g/mol) 36.46
Número MDL MFCD00011324 MFCD00792839
Clave InChI VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrochloric acid, hydrogen chloride, muriatic acid, chlorohydric acid, acide chlorhydrique, chlorwasserstoff, spirits of salt, hydrogen chloride hcl, anhydrous hydrochloric acid, chloorwaterstof
PubChem CID 313
ChEBI CHEBI:17883
SMILES Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hydrochloric acid
Nombre de nota Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., furioso, ≥37%, APHA: ≤10
Punto de ebullición de 42 °C
% mín. CAS ≥50.0000%, ≥30.0000%
% máx. CAS <70.0000%, <50.0000%
Densidad 1,2 g/ml a 25 °C (doc.)
Envase Bidón de metal
Residuo después del encendido ≤ %0,0005 (como SO4)
Presión de vapor 3,23 psi (21,1 °C), 7,93 psi (37.7 °C)
Cantidad 30kg
Fórmula lineal HCl
Número UN UN1789
Beilstein 1098214
Nombre IUPAC clorano
Formula Weight (peso de la fórmula) 36.46
Porcentaje de pureza >37%
Grado Reactivo ACS/reactivo ISO/reactivo Farmacopea farmacopea
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hydrochloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.