Learn More
Alla France™ Hidrómetro de ácido clorhídrico
Código de producto. 11703203
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11703203 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11703203 Proveedor Alla France™ N.º de proveedor 3020FG100/20qp
Fecha estimada de envoi: 06-10-2026
Información de órdenes
dimLengthMetric
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Hidrómetro de ácido clorhídrico
Exactitud ±0,004 g/ml
Longitud (métrico) 300 mm
Intervalo de gravedad específica De 1 a 1,200 g/ml